Läs mer
Bochem™ 18/10 dubbla spatlar i rostfritt stål, raka
Produktkod. 10567741
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10567741
Brand: Bochem™ 3103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 dubbla spatlar i rostfritt stål tjänar många användningsområden i labbet.
  • Dubbel spatel
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Form Rak
Beläggning PTFE
Produkttyp Dubbelsidig spatel
Längd (metrisk) kniv 60 mm
Bredd (metrisk) 11 mm
Bredd (metrisk) kniv 11 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm