Läs mer
Bochem™ 18/10 dubbla spatlar i rostfritt stål, raka
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelsidig.
- Rund ände och platt ände.
- 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dubbelsidig spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 75 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 300 mm |