Läs mer
Agencinox™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Beskrivning
- Låg form avdunstningsskål
- Konstruktion i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Förångningsapplikation |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |