Läs mer
Agencinox™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål
Produktkod. 11771923
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Produktkod. 11771923
Brand: Agencinox™ 408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för allmänna avdunstningstillämpningar. Agencinox™ 18/10 avdunstningsskålar i rostfritt stål finns i en mängd olika storlekar.
  • Låg form avdunstningsskål
  • Konstruktion i rostfritt stål
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Förångningsapplikation
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 80 mm