Läs mer
Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål
Produktkod. 10179590
Höjd (metrisk):
20 mm
35 mm
40 mm
Produktkod. 10179590
Brand: Bochem™ 8570
Bara null kvar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Förångande skål
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 60 mm