Läs mer
Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål
Produktkod. p-8006739
Höjd (metrisk):
20 mm
35 mm
40 mm
Produktkod. 10160411
Brand: Bochem™ 8454
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Typ Förångande skål
Längd (metrisk) 220 mm
Höjd (metrisk) 40 mm
Vikt (metrisk) 260 g