Läs mer
Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål med kant
Höjd (metrisk):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Längd (metrisk):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Beskrivning
- 18/10 rostfritt stål
- Rejäl fälgstorlek
- Rektangulär form
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Förångande skål |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |