Läs mer
Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål med kant
Produktkod. 10739121
Höjd (metrisk):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Längd (metrisk):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Produktkod. 10739121
Brand: Bochem™ 8459
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdunsta material i laboratoriet med Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål med kant.
  • 18/10 rostfritt stål
  • Rejäl fälgstorlek
  • Rektangulär form
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Typ Förångande skål
Längd (metrisk) 375 mm
Höjd (metrisk) 45 mm