Läs mer
Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål med kant
Produktkod. 10745505
Change view
Höjd (metrisk):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Längd (metrisk):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk)
10745505 95 mm 445 mm
10346104 100 mm 500 mm
10098310 45 mm 310 mm
10162411 60 mm 340 mm
10739121 45 mm 375 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10745505 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8398
Beräknad leverans: 08-12-2026
Avdunsta material i laboratoriet med Bochem™ 18/10 avdunstningsskål i rostfritt stål med kant.
  • 18/10 rostfritt stål
  • Rejäl fälgstorlek
  • Rektangulär form
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Typ Avdunstningsfat
Längd (metrisk) 445 mm
Höjd (metrisk) 95 mm