Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål platt form avdunstningsskålar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |