Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfri styrrulle
Produktkod. 10374081
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
70 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
10374081 70 kg
1 options
Produktkod. 10374081 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 100
Beräknad leverans: 11-02-2027
Specifikationer
Diameter (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) 121 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 70 kg
Material 18/10 rostfritt stål
Bredd (engelska) 3/4 tum
Bredd (metrisk) 26.9 mm