Läs mer
Agencinox™ 18/10 rostfritt stål högavdunstningsskål
Produktkod. 11711923
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11711923 250 ml
11751923 5 l
11721923 500 ml
11731923 1 l
11701923 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11711923 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 1085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för allmänna avdunstningstillämpningar. Agencinox™ 18/10 rostfritt stål högavdunstande skålar är idealiska för användning i medicinska miljöer.
  • Högforms avdunstningsskål
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Förångningsapplikation
Höjd (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) 85 mm