Läs mer
Agencinox™ 18/10 rostfritt stål högavdunstningsskål
Produktkod. 11751923
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11751923 5 l
11711923 250 ml
11721923 500 ml
11731923 1 l
11701923 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11751923 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 1200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för allmänna avdunstningstillämpningar. Agencinox™ 18/10 rostfritt stål högavdunstande skålar är idealiska för användning i medicinska miljöer.
  • Högforms avdunstningsskål
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ Högavdunstande skål
Höjd (metrisk) 160 mm
Diameter (metrisk) 200 mm