Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål högformad laboratorieskål
Produktkod. 10185324
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2 L
3 L
6 L
8 L
10 L
Diameter (metrisk):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Produktkod. 10185324
Brand: Bochem™ 8609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Hög form
  • Med fälg
  • 18/10 rostfritt stål
Specifications
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 8 L
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Laboratorieskål
Höjd (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 310 mm