Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål högformad laboratorieskål
Beskrivning
- Hög form
- Med fälg
- 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Laboratorieskål |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Diameter (metrisk) | 285 mm |