Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål labbdomkraft
Produktkod. 10289260
Change view
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) bas unitSize
10289260 160 mm -
10410441 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289260 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11120
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål labbdomkraft har förbättrad saxteknologi med minskade toleranser.
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Förbättrad saxteknik med minskade toleranser
  • Ergonomisk knopp, rundad och användarvänlig
  • Saxkonstruktion gjord av 18/10-rostfritt stål
  • Alla modeller är tillverkade enligt DIN 12897.
  • Maximal dynamisk driftbelastning (Kg max dyn.) och maximal statisk driftbelastning (Kg max. stat .) normerna är enligt DIN 12897
  • Mindre modeller (upp till 240x240 mm; Typ 1) har ett enkelt handmanövrerat justerhjul
  • Större modeller (från 300x300 mm; Typ 2) rekommenderar användning av medföljande spärr, som ansluts med ett speciellt justeringshjul
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 60 till 275 mm
Längd (metrisk) bas 160 mm
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st