Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål labbuttag
Produktkod. 10258640
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10258640 240 mm
10408632 100 mm
10088521 200 mm
10303712 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10258640 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11140
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Mått (L x B) 240 x 240 mm
Längd (metrisk) bas 240 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st