Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål labbuttag
Produktkod. p-8005434
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Produktkod. 10408632
Brand: Bochem™ 11115
Bara null kvar
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Längd (metrisk) bas 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Hjul
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st