Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratorieskål i rostfritt stål
Produktkod. 10475431
Change view
Diameter (metrisk):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10475431 220 mm
10692401 240 mm
10434281 260 mm
10373511 305 mm
10767191 320 mm
10343611 380 mm
10515421 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10475431 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8591
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, blanda eller innehålla kemikalier med ™Bochem 18/10 rostfritt stål laboratorieskål. Detta är ett användbart laboratorietillbehör.
  • Platt botten
  • Stål, rostfritt
  • Sfärisk skål
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Laboratorieskål
Höjd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) 220 mm