Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratory hopfällbar vagn i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 785 x 450 x 850 mm (med hjul och handtag) |
| Avsluta | Matte |
| Höjd (metrisk) | 850 mm |
| Längd (metrisk) | 785 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 300 kg |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Bredd (metrisk) | 450 mm |