Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratoriesked i rostfritt stål
Produktkod. 10176360
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Mått (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10176360 150 mm 20 x 10 mm Varje
10673072 150 mm 30 x 15 mm Varje
10298790 200 mm 30 x 26 mm -
10454871 170 mm 40 x 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10176360 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3385
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 Laboratory Spoon i rostfritt stål tjänar en mängd olika funktioner i labbet.
  • Lab sked
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Laboratoriesked
Mått (L x B) 20 x 10 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm