Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratoriesked i rostfritt stål
Längd (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Mått (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lab sked
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Laboratoriesked |
| Mått (L x B) | 30 x 26 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 200 mm |