Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratoriesked i rostfritt stål
Beskrivning
- Lab sked
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Laboratoriesked |
| Mått (L x B) | 30 x 15 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 150 mm |