Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratorieskedar i rostfritt stål
Produktkod. 10564261
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10564261
Brand: Bochem™ 3390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plattskaftade, ovala skedar tillverkade av rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfria laboratorieskedar är kemiskt resistenta, robusta och polerade för enkel rengöring.
  • Hållbar 18/10 rostfri konstruktion.
  • Polerad yta för enkel rengöring.
  • Oval skål för enkel hämtning och leverans av material.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Laboratoriesked
För användning med (applikation) Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Diameter (metrisk) Yttre 10mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm