Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratorieskedar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hållbar 18/10 rostfri konstruktion.
- Polerad yta för enkel rengöring.
- Oval skål för enkel hämtning och leverans av material.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Laboratoriesked |
| För användning med (applikation) | Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 280 mm |