Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratorieskedar i rostfritt stål
Produktkod. p-8003319
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10284551
Brand: Bochem™ 3392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plattskaftade, ovala skedar tillverkade av rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfria laboratorieskedar är kemiskt resistenta, robusta och polerade för enkel rengöring.
  • Hållbar 18/10 rostfri konstruktion.
  • Polerad yta för enkel rengöring.
  • Oval skål för enkel hämtning och leverans av material.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Laboratoriesked
För användning med (applikation) Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Diameter (metrisk) Yttre 10mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 240 mm