Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål måttskedset
Kapacitet (metrisk):
1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
Beskrivning
- 18/10 rostfritt stål
- Fyra storlekar:
- 1,0 ml
- 2,5 ml
- 5 ml
- 15 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml |
| Produkttyp | Mät sked set |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |