Läs mer
Bochem™ 18/10 Micro Scoop i rostfritt stål
Beskrivning
- Mikroskopa
- Halvrundad
- Bred
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Scoop |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Mått (L x B) | 210 x 4 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 210 mm |