Läs mer
Bochem™ 18/10 Micro Scoop i rostfritt stål
Längd (metrisk):
185 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Scoop |
| Bredd (metrisk) | 9 mm |
| Mått (L x B) | 185 x 9 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 185 mm |