Läs mer
Bochem™ 18/10 mikroskopor i rostfritt stål, halvrundade
Produktkod. 10350821
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
45 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10350821
Brand: Bochem™ 3300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillägga Bochem™ 8/10 mikroskopor i rostfritt stål, halvrundade till din arsenal av laboratorieinstrument.
  • Typ 1
  • Halvrundad
  • Finns även i breda skopor
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Halvrundad
Produkttyp Micro Scoop
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Bredd (metrisk) 4 mm
Bredd (metrisk) kniv 4 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2mm
Mått (L x B) 130 x 4 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 130 mm