Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar, sked form
Produktkod. 10420441
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttyp:
Micro Spoon Spatel
Sked spatel
Diameter (metrisk) Yttre:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Produkttyp Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10420441 210 mm Micro Spoon Spatel 2 mm Varje
10770812 130 mm Micro Spoon Spatel 2 mm Varje
10094950 180 mm Micro Spoon Spatel 2,5 mm Varje
11835071 185 mm Micro Spoon Spatel 2 mm -
10721202 180 mm Sked spatel 3 mm -
10557122 210 mm Sked spatel 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10420441 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3212
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar finns i två typer.
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Sked
Produkttyp Micro Spoon Spatel
För användning med (applikation) Designad för ett brett användningsområde
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm