Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar, sked form
Produktkod. 10721202
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttyp:
Micro Spoon Spatel
Sked spatel
Diameter (metrisk) Yttre:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10721202
Brand: Bochem™ 3213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar finns i två typer.
  • Sked spatel
  • 18/10 rostfritt stål
Specifications
Kvantitet 1 st
Form Sked
Produkttyp Sked spatel
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 180 mm