Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar, sked form
Produktkod. p-8003323
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttyp:
Micro Spoon Spatel
Sked spatel
Diameter (metrisk) Yttre:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10420441
Brand: Bochem™ 3212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar finns i två typer.
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Sked
Produkttyp Micro Spoon Spatel
För användning med (applikation) Designad för ett brett användningsområde
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm