Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar
Produktkod. 10186310
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Längd (metrisk) kniv:
5 mm (sked) /45 mm (blad)
6 mm (sked) / 45 mm (blad)
7 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 45 mm (blad)
Bredd (metrisk) kniv:
3 mm (sked) / 5 mm (blad)
4 mm (sked) / 5 mm (blad)
5 mm (sked) / 5 mm (blad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10186310
Brand: Bochem™ 3340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 Micro Spoon Spatlar i rostfritt stål tjänar en mängd olika funktioner i labbet.
  • 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Form Skedände, Bladände
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Längd (metrisk) kniv 9 mm (sked) / 40 mm (blad)
Bredd (metrisk) 5 mm
Bredd (metrisk) kniv 5 mm (sked) / 5 mm (blad)
Mått (L x B) 150 x 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm