Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Längd (metrisk) kniv:
5 mm (sked) /45 mm (blad)
6 mm (sked) / 45 mm (blad)
7 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 45 mm (blad)
Bredd (metrisk) kniv:
3 mm (sked) / 5 mm (blad)
4 mm (sked) / 5 mm (blad)
5 mm (sked) / 5 mm (blad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Skedände, Bladände |
| Produkttyp | Micro Spoon Spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 9 mm (sked) / 45 mm (blad) |
| Bredd (metrisk) | 5 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 5 mm (sked) / 5 mm (blad) |
| Mått (L x B) | 200 x 5 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 200 mm |