Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar
Produktkod. 10655801
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Längd (metrisk) kniv:
5 mm (sked) /45 mm (blad)
6 mm (sked) / 45 mm (blad)
7 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 40 mm (blad)
9 mm (sked) / 45 mm (blad)
Bredd (metrisk) kniv:
3 mm (sked) / 5 mm (blad)
4 mm (sked) / 5 mm (blad)
5 mm (sked) / 5 mm (blad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Bredd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
10655801 150 mm 6 mm (sked) / 45 mm (blad) 4 mm (sked) / 5 mm (blad) Varje
10269120 150 mm 7 mm (sked) / 40 mm (blad) 5 mm (sked) / 5 mm (blad) Varje
10383501 150 mm 5 mm (sked) /45 mm (blad) 3 mm (sked) / 5 mm (blad) Varje
11815061 150 mm 5 mm (sked) /45 mm (blad) 3 mm (sked) / 5 mm (blad) Paket med 10
11825061 150 mm 9 mm (sked) / 40 mm (blad) 5 mm (sked) / 5 mm (blad) -
10186310 150 mm 9 mm (sked) / 40 mm (blad) 5 mm (sked) / 5 mm (blad) Varje
10373551 200 mm 9 mm (sked) / 45 mm (blad) 5 mm (sked) / 5 mm (blad) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10655801 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3343
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 Micro Spoon Spatlar i rostfritt stål tjänar en mängd olika funktioner i labbet.
  • 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Form Skedände, Bladände
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Längd (metrisk) kniv 6 mm (sked) / 45 mm (blad)
Bredd (metrisk) 5 mm
Bredd (metrisk) kniv 4 mm (sked) / 5 mm (blad)
Mått (L x B) 150 x 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm