Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar, Scoop Shape
Produktkod. 10758111
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10758111 180 mm Varje
10767911 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758111 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3351
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar finns i två typer.
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Skopa
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Bredd (metrisk) 5 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2mm
Mått (L x B) 180 x 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 180 mm