Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar, Scoop Shape
Produktkod. p-7121639
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10758111
Brand: Bochem™ 3351
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Spoon Spatlar finns i två typer.
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Skopa
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Bredd (metrisk) 5 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2mm
Mått (L x B) 180 x 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 180 mm