Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål Micro Wide Scoop Spatlar
Längd (metrisk) kniv:
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikroskopa
- Halvrundad
- Bred
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
- PTFE-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Halvrundad |
| Beläggning | PTFE |
| Produkttyp | Micro Spoon Spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 9 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 9 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 150 mm |