Läs mer
Bochem™ 18/10 skovelomrörare i rostfritt stål med 3 hål
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Inkluderar | 3 hål |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Paddelomrörare |