Läs mer
Bochem™ 18/10 skovelomrörare i rostfritt stål med 3 hål
Produktkod. p-8005435
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
Produktkod. 10060891
Brand: Bochem™ 9405
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Inkluderar 3 hål
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Paddelomrörare