Läs mer
Bochem™ 18/10 Pharma Scoop i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Produkttyp | Pharma Scoop |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |