Läs mer
Bochem™ 18/10 Pharma Scoop i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2 l
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Produkttyp | Pharma Scoop |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |