Läs mer
Bochem™ 18/10 Pharma Scoops i rostfritt stål
Produktkod. 12621895
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Produktkod. 12621895
Brand: Bochem™ 8835
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar hängögla. Bochem 18/10 Stainless Steel Pharma Scoops är kvalificerade för livsmedelshantering.
  • Sömlöst fast handtag, extremt hög bearbetning
  • Med hängslinga
  • Kvalificerad för mat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Produkttyp Pharma Scoop
För användning med (applikation) Kvalificerad för mat
Bredd (metrisk) 60 mm
Mått (L x B) 215 x 60 mm
Inkluderar Med hängslinga
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ av handtag Sömlöst fast handtag
Längd (metrisk) 215 mm