Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål poly-sked
Produktkod. 11845071
Längd (metrisk):
210 mm
Produktkod. 11845071
Brand: Bochem™ 3402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål.
  • Typ 1
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Form Böjd
Produkttyp Poly sked
Bredd (metrisk) 13 mm
Bredd (metrisk) kniv 13 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm