Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria polyskedar
Produktkod. 10050771
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) kniv:
26 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10050771
Brand: Bochem™ 3414
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Sked finns i tre olika typer
  • Autoklaveringsbar
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Poly sked
För användning med (applikation) Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 8mm
Mått (L x B) 500 x 20 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 500 mm