Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria polyskedar
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) kniv:
26 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sked finns i tre olika typer
- Autoklaveringsbar
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
- Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Poly sked |
| För användning med (applikation) | Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden |
| Längd (metrisk) kniv | 30 mm |
| Bredd (metrisk) | 13 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5mm |
| Mått (L x B) | 150 x 13 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Visa mer |