Läs mer
Bochem™ Precisionstång i 18/10 rostfritt stål
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
Beskrivning:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionstång
- Extra skarp
- Spetsar utan åsar
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Extra skarp |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | Vardera |
| Precision | Ja |
| Typ | Pincett, Precision |
| Beskrivning | Böjd |