Läs mer
Bochem™ 18/10 Propelleromrörare i rostfritt stål
Produktkod. 10060781
Diameter (metrisk):
70 mm
100 mm
Produktkod. 10060781
Brand: Bochem™ 9058
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Propelleromrörare, 4 vertikala blad
Diameter (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Blandning av media med låg och medelviskositet
Längd (metrisk) 500 mm