Läs mer
Bochem™ 18/10 Propelleromrörare i rostfritt stål
Diameter (metrisk):
70 mm
100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Propelleromrörare, 4 fixblad |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Blandning av media med låg och medelviskositet |
| Längd (metrisk) | 500 mm |